Learn More
Zinktrifluoromethanesulfonat, 98%
Product Code. 11382817
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11382817 25 g 25g
11372817 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11382817 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L15969.14
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 54010-75-2 | C2F6O6S2Zn | 363,51 g/mol
Zinktrifluormethansulfonat virker som en katalysator til fremstilling af dithioketaler. Det bruges som en Lewis syrekatalysator i silyleringsreaktioner. Det bruges også som en katalysator for grønnere aminsyntese ved reduktiv aminering med brintgas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Zinktrifluormethansulfonat fungerer som en katalysator til fremstilling af dithioketaler. Det bruges som en Lewis syrekatalysator i silyleringsreaktioner. Det bruges også som en katalysator for grønnere aminsyntese ved reduktiv aminering med brintgas.
Opløselighed
Opløseligt i vand og acetonitril. Lidt opløseligt i methanol. Uopløseligt i dichlormethan.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 54010-75-2
Molekylær formel C2F6O6S2Zn
Molekylvægt (g/mol) 363.51
MDL nummer MFCD00013229
InChI nøgle CITILBVTAYEWKR-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc trifluoromethanesulfonate, zinc ii trifluoromethanesulfonate, zinc trifluoromethanesulphonate, zinc triflate, zinc ii triflate, zn otf 2, methanesulfonic acid, trifluoro-, zinc salt, zinc 2+ ion ditriflate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, zinc salt 2:1, zinc ii trifluoromethanesulphonate
PubChem CID 104671
SMIL [Zn++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale Zinc trifluoromethanesulfonate
Smeltepunkt >300 °C
Lineær formel (CF3SO3)2Zn
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 4028195
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og acetonitril. Let opløselig i methanol. Uopløselig i dichloromethan.
IUPAC navn zink;trifluormethansulfonat
Formel vægt 363.51
Procent renhed 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Zinc trifluoromethanesulfonate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc trifluoromethanesulfonate