Få mere at vide
Zinktrifluoromethanesulfonat, 98%
Description
Zinktrifluormethansulfonat virker som en katalysator til fremstilling af dithioketaler. Det bruges som en Lewis syrekatalysator i silyleringsreaktioner. Det bruges også som en katalysator for grønnere aminsyntese ved reduktiv aminering med brintgas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Zinktrifluormethansulfonat fungerer som en katalysator til fremstilling af dithioketaler. Det bruges som en Lewis syrekatalysator i silyleringsreaktioner. Det bruges også som en katalysator for grønnere aminsyntese ved reduktiv aminering med brintgas.
Opløselighed
Opløseligt i vand og acetonitril. Lidt opløseligt i methanol. Uopløseligt i dichlormethan.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og syrer.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Zinc trifluoromethanesulfonate |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Lineær formel | (CF3SO3)2Zn |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 4028195 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og acetonitril. Let opløselig i methanol. Uopløselig i dichloromethan. |
| IUPAC navn | zink(2+)ditrifluormethansulfonat |
| Formel vægt | 363.51 |
| Show More |