Få mere at vide
Zinktrifluoracetathydrat, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Zinc Trifluoroacetate Hydrate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C2HF3O2.H2O.Zn/c2*3-2(4,5)1(6)7;;/h2*(H,6,7);1H2;/q;;;+2/p-2 |
| Formel vægt | 307.9098 |