Få mere at vide
Zinktrifluoracetathydrat, TRC
Artikelnummer. 30450588
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450588 1 g
30450051 100 mg
30456911 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30450588 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ2179851G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207801-31-8
Molekylær formel Zn(CF3COO)2 . xH2O
Molekylvægt (g/mol) 309.4
IUPAC navn zink; 2,2,2-trifluoracetat; Hydrate
SMIL O.[Zn+2].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc Trifluoroacetate Hydrate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/2C2HF3O2.H2O.Zn/c2*3-2(4,5)1(6)7;;/h2*(H,6,7);1H2;/q;;;+2/p-2
Formel vægt 307.9098