Få mere at vide
Zinktrifluoracetathydrat
Beskrivelse
Zinktrifluoracetathydrat er nyttig biokemisk til proteomikforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc trifluoroacetate hydrate |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 291,40 (Vandfri) |
| Fysisk form | Chunks og/eller krudt |