Få mere at vide
Zinktitanoxid, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11368818
Change view
Click to view available options
Mængde:
50 g
250 g
Unit Size:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11368818 50 g 50g
11358818 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11368818 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 041673.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12036-69-0 | O4TiZn2 | 242.62 g/mol
Zinktitaniumoxid bruges som en regenererbar katalysator, et pigment og en sorbent af svovlforbindelser. Det bruges også som primære og sekundære mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12036-69-0
Molekylær formel O4TiZn2
Molekylvægt (g/mol) 242.62
MDL nummer MFCD00054107
InChI nøgle ZBFOLPMOGPIUGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Zinc titanate
Specifications
Kemisk navn eller materiale Zinc titanium oxide
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 242.64
Procent renhed 99.9%