Få mere at vide
Zinktetrafluorborathydrat, Zn 18% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324939
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324939 10 g 10g
11314939 50 g 50g
11304939 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11324939 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 085124.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27860-83-9 | B2F8Zn | 238.99 g/mol
Zinktetrafluorborathydrat bruges som en forløber for homometalliske, trinukleære heteroskorpionatkomplekser anvendt i undersøgelser af elektroniske og magnetiske egenskaber. Yderligere tjener det som en mild katalysator til epoxidringåbning med aminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27860-83-9
Molekylær formel B2F8Zn
Molekylvægt (g/mol) 238.99
MDL nummer MFCD00150371
InChI nøgle BUMIVIYHDVNOQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc tetrafluoroborate hydrate, 2bf4.zn.h2o, zinc tetrafluoroborate-water 1/2/1, zinc 2+ hydrate ditetrafluoroborate, zinc 2+ ion hydrate ditetrafluoroborate, borate 1-,tetrafluoro-, zinc 2:1 , hexahydrate 9ci
PubChem CID 16212112
SMIL [Zn++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc Tetrafluoroborate
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol.
IUPAC navn zink;ditetrafluorborat;hydrat
Formel vægt 238.98 (Anhydrous)
Følsomhed Hygroscopic
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc tetrafluoroborate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc tetrafluoroborate hydrate