Få mere at vide
Zink tert-butoxid
Artikelnummer. 11338648
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11338648 1 g 1g
11328648 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338648 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040718.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 4278-43-7 | C8H18O2Zn | 211,61 g/mol
Der er udviklet en sol-gel-proces til kemisk syntese af ZnS ved stuetemperatur under anvendelse af zink-tert-butoxid og H 2 S som forstadier i en toluenopløsning. Nøgletrinet, der gør det muligt for denne zink-medierede epoxidation at være katalytisk, kan være ligevægten mellem zinkperoxid (R)-15 og zink-tert-butoxid (R)-16 i nærvær af t-BuOOH. Et yderligere vigtigt træk, som gør de dobbelte katalytiske cyklusser mulige, er den ringe reaktivitet af zink-tert-butoxid over for det iridiumbundne kationiske mellemprodukt, hvorved den nødvendige deprotoneringsproces effektivt medieres af zink-tert-butoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4278-43-7
Molekylær formel C8H18O2Zn
Molekylvægt (g/mol) 211.61
MDL nummer MFCD00145545
InChI nøgle DVGVEVPHJQJMPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc tert-butoxide, di-tert-butoxyzinc, acmc-20aj87, zinc bis 2-methylpropan-2-olate, zinc 2+ bis 2-methylpropan-2-olate, zinc 2+ ion bis 2-methylpropan-2-olate
PubChem CID 14178434
IUPAC navn zink;2-methylpropan-2-olat
SMIL CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].[Zn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc tert-butoxide
Farve Hvid til gul
Lugt Lugtfri
Lineær formel Zn[OC(CH3)3]2
Mængde 1 g
FN nummer UN3181
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 211.61
Fysisk form Pulver