Få mere at vide
Zink tert-butoxid
Beskrivelse
Der er udviklet en sol-gel-proces til kemisk syntese af ZnS ved stuetemperatur under anvendelse af zink-tert-butoxid og H 2 S som forstadier i en toluenopløsning. Nøgletrinet, der gør det muligt for denne zink-medierede epoxidation at være katalytisk, kan være ligevægten mellem zinkperoxid (R)-15 og zink-tert-butoxid (R)-16 i nærvær af t-BuOOH. Et yderligere vigtigt træk, som gør de dobbelte katalytiske cyklusser mulige, er den ringe reaktivitet af zink-tert-butoxid over for det iridiumbundne kationiske mellemprodukt, hvorved den nødvendige deprotoneringsproces effektivt medieres af zink-tert-butoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc tert-butoxide |
| Farve | Hvid til gul |
| Lugt | Lugtfri |
| Lineær formel | Zn[OC(CH3)3]2 |
| Mængde | 250 mg |
| FN nummer | UN3181 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 211.61 |
| Fysisk form | Pulver |