Få mere at vide
Zinc telluride, 99.998% (metals basis)
Artikelnummer. p-4904581
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11348038
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036595.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1315-11-3 | TeZn | 192.98 g/mol
Zinktellurid er et halvledermateriale, der bruges i optoelektronik. Det bruges i blå lysdioder, laserdioder, solceller, komponenter i mikrobølgegeneratorer, elektro-optisk detektor, holografisk interferometri og laseroptiske fasekonjugeringsenheder. Det er forbundet med lithiumniobat og bruges til generering af pulserende terahertz-stråling i tidsdomæne-terahertz-spektroskopi og terahertz-billeddannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1315-11-3
Molekylær formel TeZn
Molekylvægt (g/mol) 192.98
MDL nummer MFCD00043079
InChI nøgle NSRBDSZKIKAZHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc telluride, zinc telluride znte, unii-ir8eb6g3vq, zinktellurid, ir8eb6g3vq, zinc telluride,-100 mesh trace metals basis
PubChem CID 3362486
IUPAC navn tellanylidenzink
SMIL [Zn]=[Te]
Specifica
Kemisk navn eller materiale Zinc telluride
Smeltepunkt 1240°C
Farve Rød
Fysisk form Lump
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.998% metal basis
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 192.97
Lugt Odorless
Brydningsindeks 3.56
Tæthed 6.34
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato