Få mere at vide
Zinc telluride, 99.998% (metals basis)
Artikelnummer. 11358038
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358038 50 g 50g
11348038 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358038 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036595.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1315-11-3 | TeZn | 192.98 g/mol
Zinktellurid er et halvledermateriale, der bruges i optoelektronik. Det bruges i blå lysdioder, laserdioder, solceller, komponenter i mikrobølgegeneratorer, elektro-optisk detektor, holografisk interferometri og laseroptiske fasekonjugeringsenheder. Det er forbundet med lithiumniobat og bruges til generering af pulserende terahertz-stråling i tidsdomæne-terahertz-spektroskopi og terahertz-billeddannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1315-11-3
Molekylær formel TeZn
Molekylvægt (g/mol) 192.98
MDL nummer MFCD00043079
InChI nøgle NSRBDSZKIKAZHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc telluride, zinc telluride znte, unii-ir8eb6g3vq, zinktellurid, ir8eb6g3vq, zinc telluride,-100 mesh trace metals basis
PubChem CID 3362486
IUPAC navn tellanylidenzink
SMIL [Zn]=[Te]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc telluride
Smeltepunkt 1240°C
Farve Rød
Fysisk form Lump
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.998% metal basis
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 192.97
Lugt Odorless
Brydningsindeks 3.56
Tæthed 6.34