Få mere at vide
Zinc telluride, 99.998% (metals basis)
Beskrivelse
Zinktellurid er et halvledermateriale, der bruges i optoelektronik. Det bruges i blå lysdioder, laserdioder, solceller, komponenter i mikrobølgegeneratorer, elektro-optisk detektor, holografisk interferometri og laseroptiske fasekonjugeringsenheder. Det er forbundet med lithiumniobat og bruges til generering af pulserende terahertz-stråling i tidsdomæne-terahertz-spektroskopi og terahertz-billeddannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc telluride |
| Smeltepunkt | 1240°C |
| Farve | Rød |
| Fysisk form | Lump |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 99.998% metal basis |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 192.97 |
| Lugt | Odorless |
| Brydningsindeks | 3.56 |
| Vis mere |