Få mere at vide
Zinc telluride, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11468610
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468610 25 g 25g
11448610 5 g 5g
11458610 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468610 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044412.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1315-11-3 | TeZn | 192.98 g/mol
Zinktellurid kan let doperes, og af denne grund er det et af de mere almindelige halvledende materialer, der bruges i optoelektronik. ZnTe er vigtig for udviklingen af forskellige halvlederenheder, herunder blå lysdioder, laserdioder, solceller og komponenter i mikrobølgegeneratorer. Det kan bruges til solceller, for eksempel som et back-surface feltlag og p-type halvledermateriale til en CdTe/ZnTe struktur[6] eller i PIN diode strukturer. Materialet kan også bruges som en komponent i ternære halvlederforbindelser. Zinktellurid sammen med lithiumniobat bruges ofte til generering af pulseret terahertz-stråling i tidsdomæne-terahertz-spektroskopi og terahertz-billeddannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1315-11-3
Molekylær formel TeZn
Molekylvægt (g/mol) 192.98
MDL nummer MFCD00043079
InChI nøgle NSRBDSZKIKAZHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc telluride, zinc telluride znte, unii-ir8eb6g3vq, zinktellurid, ir8eb6g3vq, zinc telluride,-100 mesh trace metals basis
PubChem CID 3362486
IUPAC navn tellanylidenzink
SMIL [Zn]=[Te]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc telluride
Smeltepunkt 1240°C
Farve Rød
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,10162
Opløselighedsinformation It decomposes in water.
Formel vægt 192.97
Procent renhed 99.99%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 3.56
Tæthed 5.9 g/mL