Få mere at vide
Zinc telluride, 99.99% (metals basis)
Beskrivelse
Zinktellurid kan let doperes, og af denne grund er det et af de mere almindelige halvledende materialer, der bruges i optoelektronik. ZnTe er vigtig for udviklingen af forskellige halvlederenheder, herunder blå lysdioder, laserdioder, solceller og komponenter i mikrobølgegeneratorer. Det kan bruges til solceller, for eksempel som et back-surface feltlag og p-type halvledermateriale til en CdTe/ZnTe struktur[6] eller i PIN diode strukturer. Materialet kan også bruges som en komponent i ternære halvlederforbindelser. Zinktellurid sammen med lithiumniobat bruges ofte til generering af pulseret terahertz-stråling i tidsdomæne-terahertz-spektroskopi og terahertz-billeddannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc telluride |
| Smeltepunkt | 1240°C |
| Farve | Rød |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Merck Index | 14,10162 |
| Opløselighedsinformation | It decomposes in water. |
| Formel vægt | 192.97 |
| Procent renhed | 99.99% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Zinc telluride
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Zinc telluride