Få mere at vide
Zinksulfat EU Farmakopé, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12920904 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. 12920904
Brand: Fisher Chemical VL 064 1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc Sulphate solution
Emballage Flaske
Koncentration 0.1 M
Mængde 1000 mL
Grad Eu. Ph. Referencematerialer
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc Sulphate 0.1M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3008600
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i