Få mere at vide
Zinc Sulfide, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10763811 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10763811 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Artikelnummer. 10763811 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. Z/1700/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 1314-98-3
Farve White
pH 5 to 5.5
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel SZn
MDL nummer MFCD00011301
Synonym zinc sulfide, sachtolith, sphalerite, zinc blende, albalith, cleartran, zinc monosulfide, pigment white 7, zinc sulfide zns, zinc sulphide
InChI nøgle DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N
SMIL [S--].[Zn++]
IUPAC navn sulfanylidenezinc
Molekylvægt (g/mol) 97.44
PubChem CID 14821
Formel vægt 97.44g/mol
Emballage Plastic powder jar