Få mere at vide
Zinksulfid, 99,995% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422267
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15422267 10 g 10g
15432267 50 g 50g
15442267 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15422267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045454.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1314-98-3 | SZn | 97.44 g/mol
Zinksulfid bruges til fremstilling af fleksible transparente ledende belægninger, der er nødvendige for fremstilling af en række trykte elektroniske enheder såsom fleksible skærme og solceller. Anvendes til at fremstille en sammensat CdS-ZnS/Zirconium-titaniumphosphat (ZTP) fotokatalysator til brintproduktion under synligt lys og anvendes også til lyskontrollerede bioelektrokemiske sensorer baseret på CdSe/ZnS kvanteprikker. Det bruges til fremstilling af farvejusterbare lysemitterende dioder (LED'er) og anvendes også til at forberede (CdS-ZnS)-TiO2 kombinerede fotokatalysatorer til elproduktion via fotoelektrokatalyse. Det bruges som en katalysator til syntese af spirooxindol-derivater i vandigt medium via Knoevenagel-kondensering efterfulgt af Michael-tilsætning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-98-3
Molekylær formel SZn
Molekylvægt (g/mol) 97.44
MDL nummer MFCD00011301
InChI nøgle DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc sulfide, sachtolith, sphalerite, zinc blende, albalith, cleartran, zinc monosulfide, pigment white 7, zinc sulfide zns, zinc sulphide
PubChem CID 14821
IUPAC navn sulfanylidenzink
SMIL [S--].[Zn++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc sulfide
Smeltepunkt 1700°C
Fysisk form Pieces
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.995% (metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 97.43
Tæthed 4.1