Få mere at vide
Zinksulfid, 99,99%, (spormetalbasis),< 10 mikron, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10076143 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10076143 25 g Glasflaske 25g
10667212 100 g Glasflaske 100g
10425485 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10076143 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 223650250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1314-98-3 | SZn | 97.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-98-3
Molekylær formel SZn
Molekylvægt (g/mol) 97.44
MDL nummer MFCD00011301
InChI nøgle DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc sulfide, sachtolith, sphalerite, zinc blende, albalith, cleartran, zinc monosulfide, pigment white 7, zinc sulfide zns, zinc sulphide
PubChem CID 14821
SMIL [S--].[Zn++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc sulfide
Navn note 99.99%, <10 microns
Farve Hvid til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.99%
Lineær formel ZnS
Merck Index 15, 10360
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids
IUPAC navn sulfanylidenzink
Formel vægt 97.44
Procent renhed 99.99%
Grad Spormetalbasis