Få mere at vide
Zinksulfid, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379227
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379227 10 g 10g
11369227 50 g 50g
11359227 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11379227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040091.09
Request Bulk or Custom Format
Used in Luminescent material, infra red optical material, semiconductor, as a pigment, used as a window for visible optics and infrared optics. | CAS: 1314-98-3 | SZn | 97.44 g/mol
Anvendes i selvlysende materiale, infrarødt optisk materiale, halvleder, som pigment, brugt som vindue til synlig optik og infrarød optik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-98-3
Molekylær formel SZn
Molekylvægt (g/mol) 97.44
MDL nummer MFCD00011301
InChI nøgle DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc sulfide, sachtolith, sphalerite, zinc blende, albalith, cleartran, zinc monosulfide, pigment white 7, zinc sulfide zns, zinc sulphide
PubChem CID 14821
SMIL [S--].[Zn++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc sulfide
Smeltepunkt 1700°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.99% metal basis
Opløselighedsinformation soluble in acids,insoluble in water.
IUPAC navn sulfanylidenzink
Formel vægt 97.43
Lugt Odorless
Tæthed 4.1