Få mere at vide
Zinksulfid, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316688
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11316688 50 g 50g
11326688 250 g 250g
11306688 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11316688 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013239.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1314-98-3 | SZn | 97.44 g/mol
Ziinc sulfid bruges i selvlysende materiale, infrarødt optisk materiale, halvleder, som pigment, brugt som et vindue til synlig optik og infrarød optik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-98-3
Molekylær formel SZn
Molekylvægt (g/mol) 97.44
MDL nummer MFCD00011301
InChI nøgle DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc sulfide, sachtolith, sphalerite, zinc blende, albalith, cleartran, zinc monosulfide, pigment white 7, zinc sulfide zns, zinc sulphide
PubChem CID 14821
IUPAC navn sulfanylidenzink
SMIL [S--].[Zn++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc sulfide
Smeltepunkt 1700°C
Farve Hvid
Fysisk form Lump
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel ZnS
Merck Index 14,10160
Opløselighedsinformation Soluble in acids. insoluble in water.
Formel vægt 97.43
Procent renhed 99.99%
Lugt Odorless
Tæthed 4.10 g/mL