Få mere at vide
Zinksulfid, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379239
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379239 10 g 10g
11399239 50 g 50g
11389239 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11379239 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 088299.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1314-98-3 | SZn | 97.44 g/mol
Zinksulfid bruges i selvlysende materialer, infrarøde optiske materialer, halvledere, som pigment og som et vindue til synlig optik og infrarød optik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-98-3
Molekylær formel SZn
Molekylvægt (g/mol) 97.44
MDL nummer MFCD00011301
InChI nøgle DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc sulfide, sachtolith, sphalerite, zinc blende, albalith, cleartran, zinc monosulfide, pigment white 7, zinc sulfide zns, zinc sulphide
PubChem CID 14821
SMIL [S--].[Zn++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc Sulfide
Smeltepunkt 1700°C
Fysisk form Pieces
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.9%, metal basis
Opløselighedsinformation Soluble in acids. Insoluble in water.
IUPAC navn sulfanylidenzink
Formel vægt 97.43
Tæthed 4.1