Få mere at vide
Zinc sulfide, 98%
Artikelnummer. 11457757
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11457757 250 g 250g
11447757 1000 g 1000g
11467757 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16296.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1314-98-3 | SZn | 97.44 g/mol
Zinksulfid bruges som friktionsmateriale til at transportere svovl, som hærder rotoroverflader og derved reducerer slid. Også i trykfarver, UV-hærdede systemer, pulverbelægninger, klæbemidler, isolering& tætningsmasser, termoplastisk pigmentering, hærdeplast, brandhæmmende plast, glasfiberforstærket plast, pigmentkoncentrater, elastomerer,. tekstilfibre, papir, mastik, smøremidler, elektroluminescerende lamper, infrarøde vinduer, kupler og optiske elementer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Zinksulfid bruges som friktionsmateriale til at transportere svovl, som hærder rotoroverflader og derved reducerer slid. Også i trykfarver, UV-hærdede systemer, pulverbelægninger, klæbemidler, isolering& tætningsmasser, termoplastisk pigmentering, hærdeplast, brandhæmmende plast, glasfiberforstærket plast, pigmentkoncentrater, elastomerer,. tekstilfibre, papir, mastik, smøremidler, elektroluminescerende lamper, infrarøde vinduer, kupler og optiske elementer.
Opløselighed Det er uopløseligt
i vand, opløseligt i syrer.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Luft- og fugtfølsom. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-98-3
Molekylær formel SZn
Molekylvægt (g/mol) 97.44
MDL nummer MFCD00011301
InChI nøgle DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc sulfide, sachtolith, sphalerite, zinc blende, albalith, cleartran, zinc monosulfide, pigment white 7, zinc sulfide zns, zinc sulphide
PubChem CID 14821
SMIL [S--].[Zn++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc sulfide
Smeltepunkt 1700°C
Mængde 250 g
Lineær formel ZnS
Merck Index 14,10160
Opløselighedsinformation It is insoluble in water,soluble in acids.
IUPAC navn zink(2+)sulfandiid
Formel vægt 97.43
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Tæthed 4.1