Få mere at vide
Zinksulfatopløsning, 0,1 M, Solstice
Artikelnummer. 15675020
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15675020 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 15675020 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 353921L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.00 DKK
    447.70 DKK / 1 L
    Spare 57.30 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Volumetrisk, 0,1 M ZnSO4
Solstices højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og omfatter:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere tilgængelige som koncentrater eller klar-til-brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc sulfate solution
CAS 7733-02-0
Mængde 1 L
Molekylær formel O4SZn
Lineær formel ZnSO4
MDL nummer MFCD00011302
FN nummer UN3082
Synonym zinc sulfate, zinc sulphate, zincate, white vitriol, zinc sulfate 1:1, complexonat, bonazen, medizinc, optised, optraex
InChI nøgle NWONKYPBYAMBJT-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn zink;sulfat
Molekylvægt (g/mol) 161.44
PubChem CID 24424
ChEBI CHEBI:35176
Formel vægt 161,45 g/mol