Få mere at vide
Zinksulfatopløsning, 0,1 M, Eur. Ph. Grad, Chem-Lab
Beskrivelse
Zinksulfatheptahydrat er en moderat vand- og syreopløselig zinkkilde til anvendelser, der er kompatible med sulfater. Denne opløsning indeholder 28,754 g pr. liter (0,1 mol/liter).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc sulfate heptahydrate |
| CAS | 7446-20-0, 7732-18-5 |
| Farve | Farveløs |
| CAS Max % | 3% |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1 L |
| CAS min % | 97% |
| Lugt | Lugtfri |
| Tæthed | 1.01g/mL |
| Molekylær formel | H14O11SZn |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Zinc sulfate 0.1 mol/l
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: zinc sulfate