Få mere at vide
Zinksulfatopløsning, 0,1 M, Chem-Lab
Artikelnummer. 11943283
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11943283 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 11943283 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL05.2607.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.00 DKK
    138.06 DKK / 1 L
    Spare 57.94 DKK
    29% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Anvendes ved titreringer i laboratoriebestemmelser. Zinksulfatopløsning, 0,1 M, Chem-Lab giver en kilde til zink til anvendelser, der er kompatible med sulfater, herunder i volumetriske opløsninger, der er blevet standardiseret i EDTA.
Zinksulfatheptahydrat er en moderat vand- og syreopløselig zinkkilde til anvendelser, der er kompatible med sulfater. Denne opløsning indeholder 28,754 g pr. liter (0,1 mol/liter).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc sulfate heptahydrate
CAS 7446-20-0, 7732-18-5
Farve Farveløs
CAS Max % 3%
CAS min % 97%
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Molekylær formel H14O11SZn
Lineær formel H14O11SZn
MDL nummer MFCD00149894
Synonym zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
InChI nøgle RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn zink;sulfat;heptahydrat
Molekylvægt (g/mol) 287.54
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
Formel vægt 287,54 g/mol
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.1mol/L (±0.0002 at 20°C)
Lugt Lugtfri
Tæthed 1.01g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc sulfate 0.1 mol/l
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: zinc sulfate