Få mere at vide
Zinksulfatopløsning, 0,05M, Solstice
Artikelnummer. 15624180
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15624180 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 15624180 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 344481L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00 DKK
    992.68 DKK / 1 L
    Spare 127.32 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Volumetrisk, 0,05 M ZnSO4
Solstices højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og omfatter:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere tilgængelige som koncentrater eller klar-til-brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc sulfate solution
CAS 7733-02-0
Mængde 1 L
Molekylær formel O4SZn
Lineær formel ZnSO4
MDL nummer MFCD00011302
FN nummer NONH for all modes of transport
Synonym zinc sulfate, zinc sulphate, zincate, white vitriol, zinc sulfate 1:1, complexonat, bonazen, medizinc, optised, optraex
InChI nøgle NWONKYPBYAMBJT-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn zink;sulfat
Molekylvægt (g/mol) 161.44
PubChem CID 24424
ChEBI CHEBI:35176
Formel vægt 161,45 g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc sulfate solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc sulfate-7-hydrate