Få mere at vide
Zinksulfatmonohydrat, zink 35,5%
Description
Zinksulfatmonohydrat bruges til calico-print, konservering af træ og skind, elektrolytter til zinkbelægning, blegepapir og klargørende lim. Det bruges også som kemisk reagens, koaguleringsmiddel til fremstilling af rayon, bejdsemiddel ved farvning og som zinkkilde i dyrefoder. I medicin bruges det som et astringerende middel og brækmiddel. Yderligere er det en forløber for pigmentet lithopon. Ud over dette bruges det til at levere zink i gødning, landbrugsspray, i elektrolytter til zinkbelægning og som bejdsemiddel ved farvning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Zinc sulfate monohydrate |
| Fysisk form | Groft pulver |
| Mængde | 1 kg |
| FN nummer | UN3077 |
| Merck Index | 14,10159 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og alkohol. |
| Formel vægt | 179,45 (161,43 Vandfri) |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Zn 35.5% |