Få mere at vide
Zinksulfat monohydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc Sulfate Monohydrate |
| CAS | 7446-19-7 |
| Mængde | 10 g |
| Molekylær formel | H2O4S . Zn . H2O |
| Synonym | Zinc Mesosulfate (ZnH2SO5), ZNS 13, Zinc(II) Sulfate Monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/H2O4S.H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);1H2; |
| SMIL | O.[Zn].OS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | svovlsyre; zink; Hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.5 |
| Formel vægt | 179.9071 |