Få mere at vide
Zinksulfat monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30449545
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30449545 1 g
1 options
Artikelnummer. 30449545 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ7664901G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc Sulfate Monohydrate
CAS 7446-19-7
Mængde 1 g
Molekylær formel H2O4S . Zn . H2O
Synonym Zinc Mesosulfate (ZnH2SO5), ZNS 13, Zinc(II) Sulfate Monohydrate
InChI formel InChI=1S/H2O4S.H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;
SMIL O.[Zn].OS(=O)(=O)O
IUPAC navn svovlsyre; zink; Hydrate
Molekylvægt (g/mol) 179.5
Formel vægt 179.9071