Få mere at vide
Zinc sulfate monohydrate, 99%
Artikelnummer. 10136813 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 10136813
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7446-19-7 | O4SZn·H2O | 179.47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7446-19-7
Molekylær formel O4SZn·H2O
Molekylvægt (g/mol) 179.47
MDL nummer MFCD00149893
InChI nøgle RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc sulfate monohydrate, zinc sulfate hydrate, unii-ptx099xsf1, ptx099xsf1, sulfuric acid, zinc salt 1:1 , monohydrate, zinc sulphate monohydrate, gunningite, sulfato de zinc monohydratado, zinc sulfate tn, zinc sulfate,monohydrate
PubChem CID 62639
IUPAC navn zink;sulfat;hydrat
SMIL O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Zn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc sulfate monohydrate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 kg
Analyseprocentområde 98.5% min. (Complexometry)
Lineær formel ZnSO4·H2O
Merck Index 15, 10359
Opløselighedsinformation Solubility in water: 350g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in ethanol
Formel vægt 179.47
Procent renhed 99%
Identifikation Confirmed (Zinc), Confirmed (Sulfate)
Emballage Plastflaske