Få mere at vide
Zinc sulfate hydrate, Puratronic, 99.998% (metals basis)
Artikelnummer. 11376158
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376158 50 g 50g
11366158 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376158 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011138.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16788-42-4 | H2O5SZn | 179.45 g/mol
Zinksulfathydrat bruges til fremstilling af rayon, som fodertilskud og som gødningsingrediens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16788-42-4
Molekylær formel H2O5SZn
Molekylvægt (g/mol) 179.45
MDL nummer MFCD00149893
InChI nøgle RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc sulfate monohydrate, zinc sulfate hydrate, unii-ptx099xsf1, ptx099xsf1, sulfuric acid, zinc salt 1:1 , monohydrate, zinc sulphate monohydrate, gunningite, sulfato de zinc monohydratado, zinc sulfate tn, zinc sulfate,monohydrate
PubChem CID 62639
SMIL O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc sulfate hydrate
Smeltepunkt 100°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel ZnSO4·xH2O
FN nummer UN3077
Merck Index 14,10159
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn zink(2+)hydratsulfat
Formel vægt 161.43 (Anhydrous)
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic