Få mere at vide
Zinksulfat Heptahydrat, TRC
Artikelnummer. 30454700
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30454700 500 mg -
30449944 250 mg -
30450595 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30454700 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ701633500MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7446-20-0
Molekylær formel O4 S . Zn . 7 H2 O
Molekylvægt (g/mol) 287.58
Synonym Sulfuric acid, zinc salt (1:1), heptahydrate (8CI,9CI), White vitriol, Zinc sulfate (ZnSO4) heptahydrate, Zinc sulfate heptahydrate, Zinc vitriol, Zinc(II) sulfate heptahydrate
IUPAC navn zink; sulfat; heptahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Zn+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Zinc sulfate heptahydrate
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Formel vægt 285.9548