Få mere at vide
Zinc Sulfate Heptahydrate, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 100°C |
| CAS | 7446-20-0 |
| Mængde | 50 kg |
| Molekylær formel | ZnSO4 · 7H2O |
| MDL nummer | MFCD00149894 |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.56 |
| Grad | Research |
| Tæthed | 1.97 g/cm3 at 20°C |