Få mere at vide
Zinksulfatheptahydrat, certificeret AR til analyse, 99,5-100,5 %, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11428932 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastikfad
Pakningsstørrelse:
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11428932 500 g Plast pulver krukke -
11438932 5 kg Plastikfad 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11428932 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. Z/1600/53
 Begrænset vare
På lager
H14O11SZn, CAS-nummer-7446-20-0, zinksulfatheptahydrat, znso4.7h2o, zinksulfat jan, zinksulfat znso4-heptahydrat, hvid vitriolheptahydrat, ccris 5563, zinksulfat:1sulfat:1sulfat:1 sulfat:1 sulfat:1 heptahydrat, unii-n57ji2k7wp, zinkvitriolheptahydrat, 500g, CHEBI:32312, Hvid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7446-20-0
Molekylær formel H14O11SZn
Molekylvægt (g/mol) 287.54
MDL nummer MFCD00149894
InChI nøgle RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 100 °C
Farve Hvid
pH 4,4 til 6
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
IUPAC navn zink(2+)heptahydratsulfat
Formel vægt 287,53 g/mol
Emballage Plast pulver krukke
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc sulfate heptahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /