Få mere at vide
Zinksulfatheptahydrat, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Artikelnummer. 11382645
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11382645 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11382645 Leverandør Scharlab Leverandørnr. CI02070500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Anvendes i analytisk kemi, som laboratoriereagens, i galvanoteknik og til deproteinering af blod og urin.
  • Synonymer: Svovlsyre zinksalt heptahydrat, zinkvitriol
  • Molekylformel: ZnSO 4•7H2O
  • Molær masse: 287,54 g/mol
  • CAS: 7446-20-0
  • EIN ECS nr.: 231-793-3
Tekniske data
Smeltepunkt ∼40 °C (dekomponering)
CAS 7446-20-0
pH 4,4 – 6,0 (5%, vand)
Mængde 500 g
Molekylær formel H14O11SZn
MDL nummer MFCD00149894
Synonym zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
InChI nøgle RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn zink(2+)heptahydratsulfat
Molekylvægt (g/mol) 287.54
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
Formel vægt 287,54 g/mol
Procent renhed 99,5 til 103,0 % (kompleksometrisk)
Grad ACS-reagens
Identifikation Bestå test
Udseende Klar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zink sulfat heptahydrat, AR, ACS, ISO
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i