Få mere at vide
Zinc Sulfate, Heptahydrate, ACS, 99.5 to 103.0%, MilliporeSigma™
Artikelnummer. 15865190
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15865190 5 kg
15845190 500 g
15855190 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15865190 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1088835000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 7446-20-0
Molekylær formel H14O11SZn
Molekylvægt (g/mol) 287.54
MDL nummer MFCD00149894
InChI nøgle RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
IUPAC navn zinc(2+) heptahydrate sulfate
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc Sulfate, Heptahydrate
Navn note EMSURE™, For Analysis
Farve White
Fysisk form Powder
Mængde 5 kg
Analyseprocentområde 99.5 to 103.0%
Lineær formel ZnSO4 · 7H2O
Formel vægt 287.54
Grad ACS/EP/ISO/Reagent
Tæthed 1.97g/cm3 (20°C); Bulk Density: 800 to 1000 kg/m3