Få mere at vide
Zinksulfat heptahydrat, ACS, 99,0-103,0%
Artikelnummer. 11455000
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11455000 2.5 kg 2.5kg
11397728 100 g -
11387728 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455000 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033399.A4
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 7446-20-0 | H14O11SZn | 287,54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7446-20-0
Molekylær formel H14O11SZn
Molekylvægt (g/mol) 287.54
MDL nummer MFCD00149894
InChI nøgle RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
IUPAC navn zink;sulfat;heptahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc sulfate heptahydrate
Smeltepunkt 100 °C
Navn note Til analyse ACS
Fysisk form Lump
Mængde 2.5 kg
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde 99,0 til 103,0 %
Tæthed 1.97 g/mL
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, glycerol.
Formel vægt 287,54 (161,43 Vandfri)
Grad ACS-reagens