Få mere at vide
Zinc sulfate heptahydrate, ACS, 99.0-103.0%
Artikelnummer. 11387728
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387728 500 g 500g
11397728 100 g -
11455000 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11387728 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033399.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7446-20-0 | H14O11SZn | 287.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7446-20-0
Molekylær formel H14O11SZn
Molekylvægt (g/mol) 287.54
MDL nummer MFCD00149894
InChI nøgle RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
IUPAC navn zink;sulfat;heptahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc sulfate
Smeltepunkt 100°C
Navn note heptahydrate
Fysisk form Lump
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.0-103.0%
Opløselighedsinformation Soluble in water,glycerol.
Formel vægt 287.54 (161.43anhydrous)
Grad ACS
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.97
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc sulfate heptahydrate, ACS
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc sulfate heptahydrate