Få mere at vide
Zinc sulfate heptahydrate, 99%, ACS reagent
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
1 kg
3 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
3kg
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc sulfate heptahydrate |
| Smeltepunkt | 100,0 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 4.4 to 6.0 (5% soln. at 25°C) |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 3 kg |
| Analyseprocentområde | 99.0 to 103% (Complexometry) |
| Lineær formel | ZnSO4·7H2O |
| Merck Index | 15, 10359 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 960g/L. Other solubilities: 1g/2.5mL glycerol, insoluble in alcohol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Zinc sulphate heptahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P330-Skyl munden.
- P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Zinc sulphate heptahydrate