Få mere at vide
Zinksulfat heptahydrat, 99%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10065850 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
3 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
3kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10065850 500 g Plastflaske 500g
10267273 1 kg Plastflaske -
10301461 3 kg Plastflaske 3kg
10013633 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10065850 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424605000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.95 DKK
    325.65 DKK / 500g
    Spare 36.30 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7446-20-0 | H14O11SZn | 287,54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7446-20-0
Molekylær formel H14O11SZn
Molekylvægt (g/mol) 287.54
MDL nummer MFCD00149894
InChI nøgle RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc sulfate heptahydrate
Smeltepunkt 100,0 °C
Farve Hvid
pH 4,4 til 6,0 (5% soln. ved 25 °C)
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99,0 til 103% (kompleksometri)
Lineær formel ZnSO4·7H2O
Merck Index 15, 10359
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 960g/L. Andre opløseligheder: 1g/2,5 ml glycerol, uopløselig i alkohol
IUPAC navn zink;sulfat;heptahydrat
Formel vægt 287.53
Procent renhed 99%
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc sulfate heptahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc sulfate heptahydrate, Zinc sulfate