Få mere at vide
Zinc sulfate heptahydrate, 99%, ACS reagent
Artikelnummer. 10013633 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
1 kg
3 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
3kg
500g
Artikelnummer. 10013633
Brand: Thermo Scientific Acros 424600100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7446-20-0 | H14O11SZn | 287.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7446-20-0
Molekylær formel H14O11SZn
Molekylvægt (g/mol) 287.54
MDL nummer MFCD00149894
InChI nøgle RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc sulfate heptahydrate
Smeltepunkt 100,0 °C
Farve Hvid
pH 4.4 to 6.0 (5% soln. at 25°C)
Fysisk form Krystaller
Mængde 10 kg
Analyseprocentområde 99.0 to 103% (Complexometry)
Lineær formel ZnSO4·7H2O
Merck Index 15, 10359
Opløselighedsinformation Solubility in water: 960g/L. Other solubilities: 1g/2.5mL glycerol, insoluble in alcohol
IUPAC navn zink(2+)heptahydratsulfat
Formel vægt 287.53
Procent renhed 99%
Grad ACS-reagens
Emballage Plast tromle