Få mere at vide
Zinksulfat heptahydrat, 99,5 %, til analyse
Product Code. 10703211 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Unit Size:
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10703211 250 g Plastflaske -
10666252 1 kg Plastflaske 1kg
10267163 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10703211 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 205982500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Add to basket
CAS: 7446-20-0 | H14O11SZn | 287,54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7446-20-0
Molekylær formel H14O11SZn
Molekylvægt (g/mol) 287.54
MDL nummer MFCD00149894
InChI nøgle RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
IUPAC navn zink;sulfat;heptahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Zinc sulfate heptahydrate
Smeltepunkt 100,0 °C
Farve Hvid
pH 4,4 til 6 (5% sol ved 20 °C)
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller krystaller
Mængde 250 g
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99,4% min. (Kompleksometri)
Lineær formel ZnSO4·7H2O
Merck Index 15, 10359
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 960g/L. Andre opløseligheder: 1g/2,5 ml glycerol, uopløselig i alkohol
Formel vægt 287.53
Procent renhed 99.5%
Grad Analyser
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Zinc sulfate heptahydrate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /