Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc sulfate heptahydrate |
| Smeltepunkt | 100,0 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 4,4 til 6 (5% sol ved 20 °C) |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver og/eller krystaller |
| Mængde | 1 kg |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99,4% min. (Kompleksometri) |
| Lineær formel | ZnSO4·7H2O |
| Merck Index | 15, 10359 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Zinc sulfate heptahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /