Få mere at vide
Zinc Sulfate Heptahydrate, ≥99.0%, Reagent Grade, Honeywell™
Shop alle Solstice Research Chemicals produkterBeskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc sulfate heptahydrate |
| Smeltepunkt | ∼100°C |
| Farve | Colorless |
| pH | 4.4 to 5.6 (at 20°C) |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | ZnSO4 · 7H2O |
| FN nummer | UN3077 |
| Formel vægt | 287.56g/mol |
| Procent renhed | ≥99.0% |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |