Få mere at vide
Zinksulfat Heptahydrat, 99,0-102,0%, (krystallinsk/ACS reagenskvalitet), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11494682 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11494682 500 g
11484682 100 g
11404692 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494682 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219145290
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 7446-20-0
Molekylær formel H14O11SZn
Molekylvægt (g/mol) 287.54
MDL nummer MFCD00149894
InChI nøgle RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
IUPAC navn zink(2+)heptahydratsulfat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc Sulfate Heptahydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.0-102.0%
Formel vægt 287.54
Grad ACS-reagens