Få mere at vide
Zinksulfatheptahydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Zinksulfat-heptahydrat bruges i vid udstrækning som koaguleringsmiddel i produktionen af rayon. Det finder en anvendelse i fremstillingen af calico print, trækonservering og lithopon. Det er kilden til zink, som leveres i dyrefoder, gødning og landbrugsspray. Det bruges som elektrolytter til zinkbelægning og overfladebehandlingsmidler. Det bruges også som bejdsemiddel til farvning, konserveringsmiddel til hud og læder og i medicin som et astringerende middel og brækmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Zinksulfat-heptahydrat bruges i vid udstrækning som koaguleringsmiddel i produktionen af rayon. Det finder en anvendelse i fremstillingen af calico print, trækonservering og lithopon. Det er kilden til zink, som leveres i dyrefoder, gødning og landbrugsspray. Det bruges som elektrolytter til zinkbelægning og overfladebehandlingsmidler. Det bruges også som bejdsemiddel til farvning, konserveringsmiddel til hud og læder og i medicin som et astringerende middel og brækmiddel.
Opløselighed
Opløseligt i vand og glycerol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc sulfate heptahydrate |
| Smeltepunkt | 100°C |
| pH | 4.4 to 6 |
| Mængde | 10 kg |
| Lineær formel | ZnSO4·7 H2O |
| FN nummer | UN3077 |
| Merck Index | 14,10159 |
| Opløselighedsinformation | Soluble aq. soln. and glycerol. |
| IUPAC navn | zink(2+)heptahydratsulfat |
| Formel vægt | 287.54 (161.43 Anhydrous) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Zinc sulfate heptahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Zinc sulfate heptahydrate