Få mere at vide
Zinksulfat heptahydrat, 98%
Artikelnummer. 11429733
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
10 kg
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429733 500 g 500g
11439733 2500 g 2500g
11449733 10 kg 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429733 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12915.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7446-20-0 | H14O11SZn | 287,54 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Zinksulfat-heptahydrat bruges i vid udstrækning som koaguleringsmiddel i produktionen af rayon. Det finder en anvendelse i fremstillingen af calico print, trækonservering og lithopon. Det er kilden til zink, som leveres i dyrefoder, gødning og landbrugsspray. Det bruges som elektrolytter til zinkbelægning og overfladebehandlingsmidler. Det bruges også som bejdsemiddel til farvning, konserveringsmiddel til hud og læder og i medicin som et astringerende middel og brækmiddel.
Opløselighed
Opløseligt i vand og glycerol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7446-20-0
Molekylær formel H14O11SZn
Molekylvægt (g/mol) 287.54
MDL nummer MFCD00149894
InChI nøgle RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc sulfate heptahydrate
Smeltepunkt 100 °C
pH 4,4 til 6
Mængde 500 g
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 1.97
Lineær formel ZnSO4·7H2O
FN nummer UN3077
Merck Index 14,10159
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og glycerol.
IUPAC navn zink;sulfat;heptahydrat
Formel vægt 287,54 (161,43 Vandfri)
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc sulfate heptahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc sulfate heptahydrate, Zinc sulfate