Få mere at vide
Zinksulfatkoncentrat, Til 1L standardopløsning, 0,1 M ZnSO4, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15663660
Skift visning
Mængde:
1 Ea.
6 x 1 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15663660 1 Ea. Hver
15673660 6 x 1 Ea. Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15663660 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 320471EA
Request Bulk or Custom Format
for 1L standardopløsning, 0,1 M ZnSO4
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7733-02-0
Molekylær formel O4SZn
Molekylvægt (g/mol) 161.44
MDL nummer MFCD00011302
InChI nøgle NWONKYPBYAMBJT-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc sulfate, zinc sulphate, zincate, white vitriol, zinc sulfate 1:1, complexonat, bonazen, medizinc, optised, optraex
PubChem CID 24424
ChEBI CHEBI:35176
IUPAC navn zink;sulfat
SMIL [Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc Sulfate Concentrate
Mængde 1 Ea.
Lineær formel ZnSO4
FN nummer 3082
Formel vægt 161.45g/mol
Emballage Ampul
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc sulfate concentrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc sulphate