Få mere at vide
Zinksulfat, 7-hydrat, granulært, multikompendielt, USP, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15528294 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15528294 500 g Poly flaske 500g
1 options
Artikelnummer. 15528294 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 438301
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc Sulfate
Navn note 7-Hydrate
CAS 7446-20-0
Fysisk form Granulat
Mængde 500 g
Molekylær formel H14O11SZn
MDL nummer MFCD00149894
Synonym zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
InChI nøgle RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn zink;sulfat;heptahydrat
Molekylvægt (g/mol) 287.54
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
Formel vægt 287.56
Grad Multi-Compendial/USP
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.97kg