Få mere at vide
Zinksulfat, 100 mM aq. soln., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15453639
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15453639 100 mL 100ml
15443639 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453639 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60963.AE
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7733-02-0
Molekylær formel O4SZn
Molekylvægt (g/mol) 161.44
MDL nummer MFCD00011302
InChI nøgle NWONKYPBYAMBJT-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc sulfate, zinc sulphate, zincate, white vitriol, zinc sulfate 1:1, complexonat, bonazen, medizinc, optised, optraex
PubChem CID 24424
ChEBI CHEBI:35176
IUPAC navn zink;sulfat
SMIL [Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc sulfate
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
Lineær formel ZnSO4
FN nummer UN3082
Formel vægt 161.43
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 100mM aq. soln.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc sulfate, 100mM aqueous solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc sulfate heptahydrate